Learn More
Honeywell™ Guantes de látex de clase 0 ELECTROSOFT
Código de producto. 12687563
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12687563
Marca: Honeywell™ 209190709
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de látex de clase 0 ELECTROSOFT Honeywell™ son ideales para trabajos eléctricos y deben usarse con protectores de cuero para que proporcionen también una protección mecánica.
  • Guante aislante de látex natural beige
  • Cantos cortados
  • Categoría RC
  • Grosor: 1 mm
  • La forma ergonómica y el interior ligeramente pulverizado hacen que el guante sea fácil de deslizar y retirar de la mano
  • La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
  • El grosor asegura una buena movilidad y protege frente a corrientes de hasta 1000 voltios
  • Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 60903 : 2003, CEI 903:2002
Color Beige
Tamaño 9
Grosor (métrico) 1 mm
Material de revestimiento Látex
Longitud (métrico) 36 cm