Learn More
BTX™ Cámaras de electroporación - Cámaras planas
Código de producto. p-143796
Change view
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
0,56 mm
1,83 mm
Volumen (métrico):
80 mL
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de la separación (métrico) Volumen (métrico) unitSize
15407260 1,83 mm 1,5 mL paquete de 50
15417260 0,56 mm 80 mL paquete de 50
2 options
Código de producto. 15407260
Marca: BTX™ 450109
Flatpack Electroporation Chambers for prokaryotic (suspension) cell electroporation applications as well as high efficiency stem cell (eukaryotic) transfection.
  • Hay disponibles tres tamaños de modelo
  • Envasados individualmente, esterilizados con rayos gamma
  • Paquete de 50
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transformación bacteriana, transformación de levaduras, transfección de células madre
Para utilizar con (equipo) Generadores ECM 830, ECM 2001
Material Acero inoxidable, plástico Mylar
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Flatpack Chambers
Cámara de electroporación May be used in Safety Stands for Flatpack Chambers (47-0208 and 47-0209).
Cantidad 50 Pk.
Tamaño de la separación (imperial) 0,072 in
Tamaño de la separación (métrico) 1,83 mm
Volumen (métrico) 1,5 mL
Esterilidad Estéril
Tipo de conexión Cable de cámara
Interfaz Usuario digital
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave
Compatibilidad de alto rendimiento High Volume Transfection