Learn More
BTX™ Cámaras de electroporación - Cámaras planas
Descripción
- Hay disponibles tres tamaños de modelo
- Envasados individualmente, esterilizados con rayos gamma
- Paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Transformación bacteriana, transformación de levaduras, transfección de células madre |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, ECM 2001 |
| Material | Acero inoxidable, plástico Mylar |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Flatpack Chambers |
| Cámara de electroporación | May be used in Safety Stands for Flatpack Chambers (47-0208 and 47-0209). |
| Cantidad | 50 Pk. |
| Tamaño de la separación (imperial) | 0,072 in |
| Tamaño de la separación (métrico) | 1,83 mm |
| Volumen (métrico) | 1,5 mL |
| Mostrar más |