Learn More
BTX™ Cubetas de electroporación Plus™
Código de producto. 15487270
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 μl
400 μl
800 μl
Anchura de la separación (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Gris
Cantidad:
10 paq.
24 paq., 100 uds.
50 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2400
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura de la separación (métrico) Color del tapón Cantidad unitSize
15487270 400 μl 2 mm Azul 10 paq. paquete de 10
15477270 90 μl 1 mm Gris 10 paq. paquete de 10
15407280 90 μl 1 mm Gris 24 paq., 100 uds. paquete de 2400
15437270 90 μl 1 mm Gris 50 paq. paquete de 50
15417280 400 μl 2 mm Azul 24 paq., 100 uds. paquete de 2400
15447270 400 μl 2 mm Azul 50 paq. paquete de 50
15497270 800 μl 4 mm Amarillo 10 paq. paquete de 10
15427280 800 μl 4 mm Amarillo 24 paq., 100 uds. paquete de 2400
15457270 800 μl 4 mm Amarillo 50 paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15487270 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450135
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
  • Las cubetas y el soporte de seguridad protegen tanto al usuario como a la muestra
  • Compatible con muchos electroporadores disponibles en el mercado
  • La cubeta está moldeada con electrodos de aluminio pulido integrados y con radiación gamma para garantizar la esterilidad
  • Las cubetas BTX™ pueden obtener altas intensidades de campo de hasta 25,0 kV/cm
  • Hay disponibles tres tamaños de separación de electrodos, 1 mm para  bacterias y levaduras, 2 mm para todos los tipos de células y 4 mm para células de mamíferos
  • Los tapones redondos de las cubetas son resistentes a fugas y permiten una extracción rápida y sencilla con un dedo
  • Hay disponible una gradilla para cubetas de 20 posiciones, que se pide por separado
  • Las cubetas desechables BTX™ Plus no requieren mantenimiento
    • Simplemente deséchelas con cuidado después de su uso
Para envases de 10 y 50, las cubetas se envuelve individualmente en un paquete que incluye una cubeta desechable y una pipeta de transferencia estéril, lo que permite una eliminación de la muestra rápida y sencilla tras la electroporación.
Para los paquetes a granel, las cubetas se envasan en 24 bolsas que contienen 100 cubetas por bolsa sin pipetas de transferencia.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de electroporación
Desechables Sí
Capacidad (métrico) 400 μl
Material Polished Aluminum
Color del tapón Azul
Incluye Pipeta estéril
Cantidad 10 paq.
Anchura de la separación (métrico) 2 mm
Para utilizar con (equipo) Generadores BTX™
Para utilizar con (aplicación) Células bacterianas, de la levadura, de plantas y de mamíferos