missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peine para electroforesis en gel, 12 pocillos de muestra de 1,0 mm

Código de producto. 12676207
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12676207

Marca: Scie Plas TV100C112

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Esta unidad puede utilizar la mayoría de los geles prefundidos disponibles en el mercado.
• Orificios de ventilación: reducen la condensación que se produce en el interior del tanque. Situado de forma que no se pueda realizar ningún contacto externo con los componentes eléctricos mientras el tanque está en funcionamiento
• placa única, diseñada para análisis rutinarios de bajo rendimiento, placas de gel de 100 mm x 100 mm
• Tiempos de configuración rápidos - el sistema de carga de gel permite tiempos de configuración más rápidos
• Depósitos de tampón de volumen bajo separados - los depósitos de tampón son de volumen bajo para una expansión de gel económica

Especificaciones

Tipo Peine de gel
N.° de pocillos 12
Grosor (métrico) 1 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado