Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores de viales electrónicos
Código de producto. p-8816000 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11 mm
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
16336218 11 mm cada uno
16346218 13 mm cada uno
16356218 20 mm cada uno
3 options
Código de producto. 16336218
Marca: Thermo Scientific™ 60180ECRH11KIT
Coloque o retire los cierres de viales para capsular con alta seguridad de las muestras y con solo pulsar un botón utilizando capsuladores y descapsuladores electrónicos de viales.
Coloque o retire los cierres de viales para capsular con alta seguridad de las muestras y con solo pulsar un botón. Los capsuladores y descapsuladores de viales electrónicos Thermo Scientific™ están disponibles como modelos portátiles y de alta potencia para tapones de viales para encapsular de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm.
La ventana de mensajes del capsulador electrónico ofrece toda la información importante de un solo vistazo, como:
  • La potencia de capsulado real
  • Un mensaje de error después de un proceso de capsulación incorrecto
  • Estadísticas y registro de los resultados recientes de capsulación
  • En el idioma que elija (inglés, chino, japonés, alemán, francés, español, italiano, coreano)
Estos capsuladores de viales electrónicos también incluyen opciones ajustables para obtener los mejores resultados de encapsulado y un motor con una vida útil ampliada y sin emisión de partículas.
Capsuladores electrónicos de alta potencia
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Recomendado para tapones de acero porque proporciona mayor fuerza de capsulación independientemente del estado de carga de la batería
  • ?non-ascii?
  • Incluye una fuente de alimentación de CC de 12 voltios con cable de alimentación
  • ?non-ascii?
  • Los kits incluyen cabezales de descapsulado y capsulado; también están disponibles por separado
  • ?non-ascii?
  • Se puede utilizar como dispositivo portátil
  • ?non-ascii?
  • Base de accesorios ajustable opcional para mayor comodidad
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Para el capsulado de viales con tapones de aluminio, de liberación de presión y bimetálicos
  • ?non-ascii?
  • El icono de carga de la batería de la pantalla a color cambia a rojo cuando queda poca batería
  • ?non-ascii?
  • Incluye una batería iones de litio totalmente recargable y una fuente de alimentación/cargador universal con adaptadores de enchufe internacionales
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Máxima seguridad de las muestras con herramientas de capsulado electrónicas
?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • El capsulado y descapsulado de los viales se puede realizar en la mayoría de las bandejas de muestras.
  • ?non-ascii?
  • La selección de cabezales de capsulado también incluye cabezales de capsulado especiales para tapones abatibles de 13 mm y 20 mm; hay disponibles más accesorios especiales previa petición.
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tubos de almacenamiento compatibles Tubos con tapones de rosca de 11 mm
Formato de destapado Electrónico - Manual/programable
Descripción Kit de capsuladores electrónicos de alta potencia de 11 mm
Incluye Herramienta electrónica de alta potencia, fuente de alimentación de CC de 12 voltios con cable de alimentación, cabezal de encapsulado de 11 mm, cabezal de descapsulado de 11 mm
Funcionamiento Funcionamiento portátil programable o manual
Para utilizar con (equipo) Tapones de aluminio, bimetálicos y de acero de 11 mm
Tamaño 11 mm