Learn More
Ebro Electronic™ Indicador de vacío electrónico
Click to view available options
:
Tamaño: 170 x 45 x 24mm
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Integrated Rechargeable Li-Polymer Battery |
| Certificaciones/conformidad | Factory calibration certificate |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 170 x 45 x 24 mm (Polyamid 6.6) |
| Modelo | VAM 320 |
| Resolución | 1 mbar |
| Peso (métrico) | 150 g |
| Exactitud | ±0.4 % |
| Tipo de producto | Vacumeter |