Learn More
OHAUS™ Balanza electrónica - Serie PR
Código de producto. 16680314 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
16680314 PR223 cada uno
16357575 PR224 cada uno
16381678 PR4202/E cada uno
16389386 PR4202 cada uno
16506244 PR2202/E cada uno
16516244 PR2202 cada uno
16680294 PR124/E cada uno
16670294 PR124 cada uno
16690294 PR224/E cada uno
16600304 PR223/E cada uno
16610304 PR423/E cada uno
16690314 PR423 cada uno
16620304 PR523/E cada uno
16600324 PR523 cada uno
16630304 PR1602/E cada uno
16610324 PR1602 cada uno
16640304 PR4201/E cada uno
16620324 PR4201 cada uno
16650304 PR6201/E cada uno
16630324 PR6201 cada uno
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16680314
Marque: OHAUS™ 30492730
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Diseñada para aplicaciones de pesaje rutinario en su lugar de trabajo
  • La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
  • Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
  • El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de conexión RS232 (un puerto incluido)
Descripción Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, auto-tara, auto-dim, puntos de calibración span seleccionables por el usuario, menú de bloqueo y reinicio del software, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/subcarga del software, indicador de estabilidad
Capacidad 220.00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.0010 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual
Linealidad 0.0020 g
Modelo PR223
Repetibilidad 0.0010 g
Tiempo de estabilización 2.000 s
Modos de pesaje Miligramo, Gramo, Kilogramo, Onza, Libra, Quilate, Pennyweight, Onza Troy, Newton, & Grano
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 51.000 x 39.000 x 53.000 cm
Longitud (imperial) 12.50 in.
Longitud (métrico) 317,00 mm
Anchura (imperial) 7,90 in.
Anchura (métrico) 201,00 mm
Altura (imperial) 11,90 in.
Altura (métrico) 303.000 mm
Fondo (imperial) 12,50 in.
Fondo (métrico) 317,00 mm
Peso (imperial) 10.000 lb.
Peso (métrico) 4,5 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.