Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - PR Series
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
Marca: OHAUS™ 30430067
1181.29 EUR hasta el 2023-02-28
Use el código promocional "18432" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.03900kg
Descripción
- La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
- Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
- El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
Especificaciones
RS232 (un puerto incluido) | |
LCD retroiluminada | |
0,0002 g | |
0,0001 g | |
Miligramo, gramo, kilogramo, onza, libra, carat, pennyweight, onza troy, Newton y grano | |
12,50 in | |
7,90 in | |
11,90 in | |
12,50 in | |
10,000 lb | |
Adaptador de CA (incluido) |
Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, tara automática, atenuación automática, puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario, bloqueo por software y menú de restablecimiento, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, proyecto e ID de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/carga insuficiente de software, indicador de estabilidad | |
0,0001 g | |
PR124 | |
De 3,000 s | |
51,000 x 39,000 x 53,000 cm | |
317,00 mm | |
201,00 mm | |
303,000 mm | |
317,00 mm | |
4,500 kg |