Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - NVT Series
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
Marca:  OHAUS™ 30456385
149.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16680304
  • 157.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
Especificaciones
Especificaciones
RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
220.00 g
0.1000 g
0.2000 g
0.1000 g
Quilate, Grano, Gramo, Newton, Onza, Onza Troy, & Pennyweight
9,10 in.
8,00 in.
204,00 mm
2,80 in.
9,10 in.
230,00 mm
2.200 lb.
Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)
Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario
LCD retroiluminada
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
NV221
1.000 s
30.000 x 25.000 x 13.400 cm
230,00 mm
7,500 in.
190 mm
70.000 mm
5,700 in.
144.000 mm
1,000 kg