Learn More
Fisherbrand™ Balanza electrónica
Código de producto. p-7182090 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modelo:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15959345 220 g FPOS222 cada uno
15969345 620 g FPOS622 cada uno
15979345 2200 g FPOS2201 cada uno
15989345 4200 g FPOS4201 cada uno
15999345 6200 g FPOS6201 cada uno
5 options
Código de producto. 15959345
Balanza electrónica diseñada para gestionar una amplia gama de aplicaciones de pesaje con características como tiempo de estabilización rápido, protección contra sobrecarga a cuatro veces su capacidad nominal y funcionamiento sencillo.
  • Aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.010000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Incluye Adaptador de CA
Linealidad 0.020000 g
Modelo FPOS222
Repetibilidad 0.010000 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Garantía 2 años
Modos de pesaje Quilate, Grano, Gramo, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 in.)
Peso (imperial) 2,2 lb.
Peso (métrico) 1 kg