Learn More
Electrolitos y soluciones de limpieza, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10643552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10643552 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10643552
Marca: WTW 109706
Estos electrolitos y soluciones de limpieza se utilizan como soluciones de relleno para electrodos rellenos de líquido, así como una solución de almacenamiento para todo tipo de electrodos de pH. Además, son idóneos para el funcionamiento, almacenamiento y limpieza de electrodos.
  • Soluciones para el manejo, la limpieza y el almacenamiento de electrodos
  • Recarga sencilla y almacenamiento seguro garantizado
  • También se utiliza como soluciones de relleno para electrodos rellenos de líquido, así como solución de almacenamiento para todo tipo de electrodos de pH
  • Con la solución de limpieza de pepsina, puede eliminar la precipitación de proteínas del diafragma de los electrodos con electrolito líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Densidad 1.13 g/cm3
Concentración 3 mol/l
Para utilizar con (aplicación) Para el manejo, la limpieza y el almacenamiento de electrodos
pH 7
Forma física Líquida
Cantidad 50 ml
Envase Frasco