missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de electrolito, pH 4 a 8, Hamilton™

Código de producto. 11553014
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11553014

Marca: Hamilton 281057

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

pH 4 to 8
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Tipo de solución Electrolito
Formulación 10 % nitrato de potasio
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble en agua
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado