Learn More
SI Analytics™ Electrolyte Solution for Ammonia Electrodes
Código de producto. 10243361 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. 10243361
Marca: SI Analytics™ 285137344
For use with ammonia combination electrodes
  • Plastic bottle
  • Type L 6408
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) For Combination Ammonia Electrodes
Tipo L 6408
Tipo de solución de llenado Electrolyte solution
Envase Plastic bottle
Cantidad 50 mL