Learn More
Mettler Toledo™ Electrolito KNO3
Código de producto. p-8014388 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
250 ml
6 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ml
25 ml
250 ml
10753903 250 ml 250 ml
10059164 25 ml 25 ml
12689245 6 × 250 ml 1500 ml
3 options
Código de producto. 10753903
Marca: Mettler Toledo™ 51350078
Incluye un tapón especial para recargar fácilmente los electrodos. La solución electrolítica de 1 M de KNO3 de Mettler Toledo™ proporciona un electrolito con puente para un rendimiento óptimo de las semiceldas de electrodo de ion selectivo (ISE) de la serie DX. Se utiliza para la determinación de amonio, potasio y nitrato.
La medición con electrodos de ión selectivo (ISE) es la forma más fácil y asequible de determinar la concentración de iones. Sin embargo, los ISE requieren un manejo cuidadoso y el uso de las soluciones correctas. Es importante llenar el electrodo de referencia de cada ISE con la solución electrolítica recomendada. El electrolito correcto minimizará las posibles uniones y proporcionará una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
  • Se recomienda para su uso con semiceldas ISE de la serie DX
  • Se utiliza para la determinación de amonio, potasio y nitrato
  • Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
  • El electrolito se debe recargar o reemplazar con regularidad para un buen rendimiento del electrodo
  • Disponible en frascos de 25 ml y 250 ml, y en un paquete a granel de 6 unidades de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Concentración 1 mol/l de KNO3
Descripción Electrolito de 1 mol/l de KNO3, 250 ml
Tipo Solución electrolítica con puente de ISE
Tipo de solución de llenado Electrolito
Envase 250 ml
Intervalo de pH 6
Cantidad 250 ml