Descripción
La medición con electrodos de ión selectivo (ISE) es la forma más fácil y asequible de determinar la concentración de iones. Sin embargo, los ISE requieren un manejo cuidadoso y el uso de las soluciones correctas. Es importante llenar el electrodo de referencia de cada ISE con la solución electrolítica recomendada. El electrolito correcto minimizará las posibles uniones y proporcionará una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
- Se recomienda para su uso con semiceldas ISE de la serie DX
- Se utiliza para la determinación de amonio, potasio y nitrato
- Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
- El electrolito se debe recargar o reemplazar con regularidad para un buen rendimiento del electrodo
- Disponible en frascos de 25 ml y 250 ml y en pack a granel de 6 × 250 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Concentración | 1 mol/l de KNO3 |
| Descripción | Electrolito de 1 mol/l de KNO3, 6 × 250 ml |
| Tipo | Solución electrolítica con puente de ISE |
| Tipo de solución de llenado | Electrolito |
| Envase | 6 × 250 ml |
| Intervalo de pH | 6 |
| Cantidad | 6 × 250 ml |