Learn More
Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio
Descripción
- Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
- Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
- Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
- Garantía: 6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Conector tipo banana |
| Descripción | Solución de llenado: Acetato de litio de 0,1 M |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad |
| Intervalo de pH | Referencia |
| Membrana | Cerámica |
| Mostrar más |