Learn More
Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio
Descripción
- Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
- Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
- Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
- Garantía: 6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Requiere un regulador de fuerza iónica: TISAB |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Plástico |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,02 mg/l a 20 g/l |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad |
| Intervalo de pH | De 4 a 8 |
| Membrana | Vidrio LaF3 |
| Mostrar más |