Learn More
Solución de limpieza de electrodos de pepsina-HCl, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11593172 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
11593172 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 11593172
Marca: Reagecon ECS
Ideal para eliminar la contaminación de proteínas de la membrana y del diafragma de los electrodos de pH. La solución de limpieza de electrodos de pepsina-HCl, Reagecon™ es una solución de pepsina A en ácido clorhídrico. Los elementos del electrodo deben estar sumergidos durante aproximadamente una hora para mantener un rendimiento óptimo.
La pepsina A es una enzima que descompone las proteínas en péptidos más pequeños. Se produce de forma natural en el sistema digestivo humano y comercialmente para su uso en laboratorios y en la industria alimentaria. La pepsina en ácido clorhídrico es la solución de limpieza elegida para eliminar la contaminación de proteínas.
Especificaciones
Punto de ebullición 100 °C
Color Naranja claro
Composición Pepsina A en ácido clorhídrico
Tipo de solución de llenado Limpieza de electrodos para contaminación de proteínas
Punto de fusión 0 °C
Olor Característica
Cantidad 500 mL
Solubilidad Miscible en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • ELECTRODE CLEANING SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pepsin A