Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubos de PTFE en forma de codo
Código de producto. 10584145
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
39 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
10584145 39 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10584145
Marca: Bohlender™ D85818
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Distribuya líquidos o gases con este accesorio para tubos.Los accesorios para tubos en forma de codo BOLA GL sirven como una reducción para conectar diferentes diámetros de tubos.
  • Accesorio para tubos en forma de codo fabricado con PTFE-EX
  • Dos conexiones con rosca GL
  • Para la conexión de tubos con juntas de rosca de laboratorio BOLA
Especificaciones
Longitud global (métrico) 39 mm