Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor III de elastasa
Código de producto. 15447119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15447119 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15447119
Marca: Thermo Scientific™ J65894.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un potente inhibidor irreversible de la elastasa de leucocitos humana
Fórmula molecular C23H36ClN3O7
Formula Weight (peso de la fórmula) 503,00
Sinónimo Inhibidor de HLE; MeOSuc-AAPV-CMK
Sensibilidad Sensible a la humedad
Solubilidad Soluble en metanol o DMSO
Tipo de producto Inhibidor III de elastasa
Formulario Sólido