Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor II de elastasa
Código de producto. p-7082467
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 15487009
Marca: Thermo Scientific™ J65641.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un potente inhibidor irreversible de la elastasa de neutrófilos humana
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un potente inhibidor irreversible de la elastasa de neutrófilos humana
Fórmula molecular C20H31ClN4O7
Formula Weight (peso de la fórmula) 474,90g/mol
Sinónimo Inhibidor de HNE; MeOSuc-AAPA-CMK
Sensibilidad Sensible a la humedad
Solubilidad Soluble en metanol o DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido