Learn More
Elafin/Skalp Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206992 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16875374 20 μL 20 microlitros
16865374 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16875374
Marca: Proteintech 159631AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Neutrophil and pancreatic elastase-specific inhibitor of skin. It may prevent elastase-mediated tissue proteolysis.
Especificaciones
Antígeno Elafin/Skalp
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PI3
N.º de referencia del gen P19957
Alias de gen cementoin, Elafin, Elastase specific inhibitor, ESI, Peptidase inhibitor 3, PI 3, PI3, Protease inhibitor WAP3, SKALP, WAP3, WFDC14
Símbolos de los genes PI3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Elafin/Skalp Fusion Protein Ag8735
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG