missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elacridar, MedChemExpress

Código de producto. 16481326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481326 200 mg 200 miligramos
16481926 500 mg 500 miligramos
16458128 10 mg 10 miligramos
16457886 100 mg 100 miligramos
16414047 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481326

Marca: Medchem Express HY50879

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.

Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Elacridar
CAS 143664-11-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H33N3O5
Cantidad 200 mg
Sinónimo GF120918 GW0918 GG918 GW120918
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (8.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(C(NC(C=C3)=CC=C3CCN4CC(C=C(C(OC)=C5)OC)=C5CC4)=O)=C2NC6=C1C=CC=C6OC
Peso molecular (g/mol) 563.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.64
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.