Learn More
Elacridar, MedChemExpress
Descripción
Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elacridar |
| CAS | 143664-11-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H33N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | GF120918 GW0918 GG918 GW120918 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (8.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=CC=CC(C(NC(C=C3)=CC=C3CCN4CC(C=C(C(OC)=C5)OC)=C5CC4)=O)=C2NC6=C1C=CC=C6OC |
| Peso molecular (g/mol) | 563.64 |
| Mostrar más |