missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elacestrant dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16427736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16427736 100 mg 100 miligramos
16487928 10 mg 10 miligramos
16483867 50 mg 50 miligramos
16441879 1 mg 1 miligramo
16420398 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16427736

Proveedor: Medchem Express HY19822A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Elacestrant dihydrochloride (RAD1901 dihydrochloride) is an orally available selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50s of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.

Elacestrant dihydrochloride (RAD1901 dihydrochloride) is an orally available selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50s of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Elacestrant dihydrochloride
CAS 1349723-93-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H40Cl2N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo RAD1901 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (188.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (94.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2C[C@H](C3=CC=C(OC)C=C3N(CC)CC4=CC=C(CCNCC)C=C4)CCC2=C1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 531.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.56
Porcentaje de pureza 95.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.