Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17297889 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
406PF
406PSNA4
406PSU0LB
406PSU0SB
406PSUB1
406PSUB1LB
406PSUB1SB
406PSUB2LB
406PSUB2SB
406PSUB3
406PSUB3LB
406PUB1
406PUB3
406SNA0LB
406SNA4
Código de producto. 17297889
Marca: Agilent BioTek 406PSUB1SN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers.
  • Lavado de microplacas rápido y completo, optimizado para monocapas de células poco adherentes
  • Hasta tres dispensadores de reactivos con opción de bomba peristáltica o tecnologías de accionamiento de jeringa para microplacas de 96, 384 y 1536 pocillos con diferentes requisitos de ensayo
  • Automatiza procesos largos y tediosos de manipulación de líquidos de ensayo
  • Tamaño más pequeño del sistema robótico o de sobremesa en comparación con un lavador separado y tres dispensadores
  • Compatible con BioStack para el procesamiento automático de hasta 50 microplacas de altura estándar
  • Control total con el potente software para PC Liquid Handling Control
  • Lavado optimizado para capas de células poco adherentes
  • Ultrasonic Advantage incorporado y pendiente de patente para el mantenimiento del colector de lavado sin supervisión
  • Conmutación de tampón opcional de hasta cuatro tampones para rutinas de lavado complejas
Aplicaciones:
  • Automatización de ELISA
  • Automatización de MSD
  • Inmunocitoquímica de detección de alto contenido
  • Ensayos basados en células sin etiqueta, especialmente ensayos de flujo de calcio de densidad de 1536 pocillos
  • Ensayo de microesferas magnéticas y de poliestireno
  • Automatización de la expresión de genes y proteínas
Certifications
Marca CE y ETL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL
Certificaciones/conformidad Con marcado CE e ETL
Frascos Optional (1 or 2 L)
Precisión ≤ 3 % CV
Volumen de dispensación De 25 a 3000 μl/pocillo
Tipos de placas 96 pocillos
Volumen residual < 2 μl/pocillo
Velocidad de lavado 13 segundos, 300 μl/pocillo, 96 pocillos; 17 segundos, 100 μl/pocillo, 384 pocillos (colector de 192 tubos)
Tiempo de inmersión Programable en minutos y segundos, hasta 60 min.
Tipo Colector de 96 tubos; colector de doble acción
Peso (métrico) 14.5 kg
Ciclos de lavado 1 to 250
Caudal High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
Frecuencia 50/60Hz
Modelo 406PSUB1
Incrementos 1 μL
Incluye Conmutación de tampón de lavado; tres dispensadores de reactivos; colector de 96 tubos
Anchura (imperial) 16,5 in
Anchura (métrico) 42cm
Altura (imperial) 12,5 in
Altura (métrico) 31,8 cm
Fondo (imperial) 18 in
Fondo (métrico) 46cm
Peso (imperial) 32 lb.
Tensión 100 - 240V