Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17257889 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
406PF
406PSNA4
406PSU0LB
406PSU0SB
406PSUB1
406PSUB1LB
406PSUB1SB
406PSUB2LB
406PSUB2SB
406PSUB3
406PSUB3LB
406PUB1
406PUB3
406SNA0LB
406SNA4
Código de producto. 17257889
Marca: Agilent BioTek 406P4SN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers.
  • Para microplacas de 96 pocillos
  • Ensayos de microesferas magnéticas y de poliestireno
  • ELISA y ensayos basados en células
  • Imanes de neodimio-hierro-boro de alta energía
  • Selección de gradientes de campo optimizados dentro de los pocillos
  • Separación rápida de microesferas de micrómetros y nanómetros con retención superior
  • Filtración al vacío rápida y eficaz
  • Lavado y dispensación rápidos de microplacas
  • Colector de lavado Dual-Action patentado
  • Hasta tres dispensadores de reactivos
  • Operación sin supervisión para procesos de manipulación de líquidos largos y tediosos
  • Tamaño más pequeño del sistema robótico o de sobremesa en comparación con un lavador separado y tres dispensadores
  • Compatible con BioStack para el procesamiento automático de hasta 50 microplacas de altura estándar
  • Opción de control de software desde el teclado del instrumento o el software para PC Liquid Handling Control (LHC)
  • Limpiador ultrasónico incorporado
  • Conmutación automática de hasta cuatro tampones de lavado o reactivos
Certifications
Marca CE y ETL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Frascos Optional (1 or 2 L)
Precisión Wash: <3% CV (model dependent); Dispense (Syringe Pump): ≤5% CV at 5 μL, ≤2.5% CV at 20 μL, ≤1% CV at 100 μL
Volumen de dispensación 500 nL to 3000 μL/well
Tipos de placas 96-, 384- and 1536-well; Low profile and standard height; Solid and filter bottom (option) plates
Volumen residual ≤2 μL/well
Velocidad de lavado 96 wells: 300 μL/well, 96-tube manifold: 13 s; 384 wells: 100 μL/well, 192-tube manifold: 17 s; 1536 wells: 10 μL/wells, two 32-tube manifolds: 36 s
Tiempo de inmersión Programmable in minutes and seconds, up to 60 min.
Tipo Microplate Washer/Dispenser
Peso (métrico) 14.5 kg
Ciclos de lavado 1 to 250
Caudal High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 406PF
Incrementos 1 μL
Incluye 96-well microplate washing (96-tube (8 x 12) manifold/steel tubes); 1-Reagent Dispense Module – 1 Peristaltic Pump (autoclavable, 8-tip (1 x 8) cassette/sapphire jeweled, steel or plastic tips)
Anchura (imperial) 16.5 in.
Anchura (métrico) 42 cm
Altura (imperial) 12.5 in.
Altura (métrico) 31.8 cm
Fondo (imperial) 18 in.
Fondo (métrico) 46 cm
Peso (imperial) 32 lb.
Tensión 100/240 V