Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
406PF
406PSNA4
406PSU0LB
406PSU0SB
406PSUB1
406PSUB1LB
406PSUB1SB
406PSUB2LB
406PSUB2SB
406PSUB3
406PSUB3LB
406PUB1
406PUB3
406SNA0LB
406SNA4
Descripción
- Lavado de microplacas rápido y completo, optimizado para monocapas de células poco adherentes
- Hasta tres dispensadores de reactivos con opción de bomba peristáltica o tecnologías de accionamiento de jeringa para microplacas de 96, 384 y 1536 pocillos con diferentes requisitos de ensayo
- Automatiza procesos largos y tediosos de manipulación de líquidos de ensayo
- Tamaño más pequeño del sistema robótico o de sobremesa en comparación con un lavador separado y tres dispensadores
- Compatible con BioStack para el procesamiento automático de hasta 50 microplacas de altura estándar
- Control total con el potente software para PC Liquid Handling Control
- Lavado optimizado para capas de células poco adherentes
- Ultrasonic Advantage incorporado y pendiente de patente para el mantenimiento del colector de lavado sin supervisión
- Conmutación de tampón opcional de hasta cuatro tampones para rutinas de lavado complejas
Aplicaciones:
- Automatización de ELISA
- Automatización de MSD
- Inmunocitoquímica de detección de alto contenido
- Ensayos basados en células sin etiqueta, especialmente ensayos de flujo de calcio de densidad de 1536 pocillos
- Ensayo de microesferas magnéticas y de poliestireno
- Automatización de la expresión de genes y proteínas
Certifications
Marca CE y ETL.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE e ETL |
| Frascos | Optional (1 or 2 L) |
| Precisión | ≤ 3 % CV |
| Volumen de dispensación | De 25 a 3000 μl/pocillo |
| Tipos de placas | 96 y 192 pocillos |
| Volumen residual | < 2 μl/pocillo |
| Velocidad de lavado | 13 segundos, 300 μl/pocillo, 96 pocillos; 17 segundos, 100 μl/pocillo, 384 pocillos (colector de 192 tubos) |
| Tiempo de inmersión | Programable en minutos y segundos, hasta 60 min. |
| Tipo | 96 y 192 colectores; colector de doble acción |
| Mostrar más |