Learn More
A&D Weighing Balanzas portátiles intrínsecamente seguras EK-AEP ATEX
Click to view available options
Capacidad:
300 g
3000 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Compacta, ligera y extremadamente asequible, al tiempo que proporciona una excelente protección contra explosiones
- Equipada con un conector óptico para la salida de datos a través de un cable de fibra óptica y un adaptador de comunicación óptico AD-1611 (ambos se venden por separado)
- Funciona con pilas (solo se debe utilizar con cuatro pilas alcalinas DURACELL AA MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 alcalinas LR6 AM3 o Panasonic AA alcalinas LR6 (XJ) de 1,5 V) (aprox. 250 horas) para una portabilidad óptima sin necesidad de cableado complicado a través de una barrera de seguridad
- Salida en conformidad con GMP/GLP para cumplir con los requisitos de documentación
- Pantalla LCD de fácil lectura con retroiluminación (caracteres con altura de 16 mm)
- Función de apagado automático para ahorrar energía de la batería
- Plato de pesaje de acero inoxidable higiénico y resistente a productos químicos (SUS304)
- Varias unidades de pesaje: g, oz, lb, ozt, ct, MoM, dwt, gr, N, además de SG (gravedad específica)
- Modo de recuento con función de mejora de precisión de recuento automático (ACAI)
- Función de modo porcentajes para el pesaje de objetivos, comprobación de la variación de la muestra, etc.
- Función de comparador para un llenado, embalaje, clasificación, etc. más rápidos y precisos
- Características de respuesta ajustables en función del grado de corrientes de aire y de las vibraciones en la ubicaciónAnillo de seguridad para bloquear la balanza y evitar robos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GMP/GLP/ISO/IECEx/ATEX/NEC505: Clase I, Zona 0, AEx/Ex ia op is IIB T3, NEC500: IS/I/1/C,D/T3C |
| Tipo de conexión | Interfaz de fibra óptica (requiere AD-1611 y cable de fibra óptica) |
| Capacidad | 300 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0.01 g |
| Material | ABS, acero inoxidable |
| Modelo | EK-300AEP |
| Requisitos eléctricos | Para usar sólo con cuatro pilas DURACELL AA alcalinas MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 alcalinas LR6 AM3, o Panasonic AA alcalinas LR6 (XJ) 1,5 V |