Learn More
Solución de ocho elementos: Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr para ICP/MS a 10 mg/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12936203 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
12936203 100 mL 100 ml
12926203 50 mL 50 ml
12946203 250 mL 250 ml
3 options
Código de producto. 12936203
Proveedor: Fisher Chemical MS 011 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eight Elements
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ge,Hf,Mo,Sb,Sn,Te,W,Zr
Forma física Líquido
Concentración 10 mg/L
Tipo Solución estándar de varios elementos para calibración ICP/MS
Elemento Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 8 Components in HNO3 2%; HF 0.1% (MS 011)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, hydrofluoric acid, zirconylnitrate,hydrate, Molybdenum(V) fluoride, hexafluoroantimony