Learn More
Solución de ocho elementos: Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr para ICP/MS a 10 mg/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12926203 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12926203 50 mL 50 ml
12936203 100 mL 100 ml
12946203 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12926203 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MS 011 050
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eight Elements
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Ge,Hf,Mo,Sb,Sn,Te,W,Zr
Forma física Líquido
Concentración 10 mg/L
Tipo Solución estándar de varios elementos para calibración ICP/MS
Elemento Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 50 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 8 Components in HNO3 2%; HF 0.1% (MS 011)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .