Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de ocho canales
Descripción
- Pida minicartuchos opcionales con oclusión ajustable para variar la presión en cada canal.
- Extraiga o inserte fácilmente los minicartuchos sin interferir en los demás canales.
- La presión máxima de 1,5 bar solo se consigue con casetes de palanca de presión.
- Los casetes Click-n-go ofrecen una presión máxima de 1,0 bar.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cabezal de bomba de extensión de ocho canales con 6 rodillos |
| Caudal | 32,5 ml/min |
| Incluye | Ocho minicartuchos Click-n-go™ |
| N.º de canales | 8 |
| N.º de rodillos | 6 |
| Velocidad | 100 rpm |