missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF4ENIF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal , Abnova™

Código de producto. 16127090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16127090 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16127090

Marca: Abnova PAB29326.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human EIF4ENIF1.

The protein encoded by this gene is a nucleocytoplasmic shuttle protein for the translation initiation factor eIF4E. This shuttle protein interacts with the importin alpha-beta complex to mediate nuclear import of eIF4E. It is predominantly cytoplasmic; its own nuclear import is regulated by a nuclear localization signal and nuclear export signals. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: SPLEKDSDGLRLLGGRRIGSGRIISARTFEKDHRLSDKDLRDLRDRDRERDFKDKRFRREFGDSKRVFGERRRNDSYTEEEPEWFSAGPTSQSETIELTGFDDKILEEDHKGRKRTRRRTASVKEGIVECNGGVAEEDEVE

Especificaciones

Antígeno EIF4ENIF1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human EIF4ENIF1.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:200) Western Blot (1:100-1:250) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gen 4E-T/Clast4/FLJ21601/FLJ26551
Símbolos de los genes EIF4ENIF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids of human EIF4ENIF1.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56478
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.