Learn More
EIF4E3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107681 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30238075 150 μL 150 microlitros
30235509 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30238075
Marca: Proteintech 681711IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The EIF4E3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EIF4E3. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The EIF4E3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno EIF4E3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E9C4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MGC39820; MGC86971
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 317649
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 24-30 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b