missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF4A3-IN-2, MedChemExpress

Código de producto. 16473568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473568 10 mg 10 miligramos
16489976 50 mg 50 miligramos
16484676 100 mg 100 miligramos
16416297 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473568

Marca: Medchem Express HY101785

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.

eIF4A3-IN-2 is a highly selective and noncompetitive eukaryotic initiation factor 4A-3 (eIF4A3) inhibitor with an IC50 of 110 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material eIF4A3-IN-2
CAS 2095677-20-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H19Br2ClN4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (165.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)N2CCN(C(C3=C4N(C=C(Br)C=C4)N=C3)=O)C[C@@H]2C5=CC=C(Cl)C=C5
Peso molecular (g/mol) 602.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.7
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.