missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF4A2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Clone: 2D11E11, Proteintech

Código de producto. p-7227596 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17791309 20 μL 20 microlitros
17781309 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17791309

Marca: Proteintech CL4886779920UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EIF4A2 Monoclonal antibody specifically detects EIF4A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for FC (Intra), IF

Especificaciones

Antígeno EIF4A2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2D11E11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC014246
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1974
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.