missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF3M Mouse anti-Human, Clone: 2A12B2, Proteintech

Código de producto. 16817535 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16817535 20 μL 20 microlitros
16807535 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16817535 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 660251IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a protein that is part of the eurkaryotic translation initiation factor 3 complete (eIF-3) required for protein synthesis. Elevated levels of the encoded protein are present in cancer cell lines. Inactivation of the encoded protein has been shown to interfere with translation of herpes virus mRNAs by preventing the association of mRNAs with the ribosomes. A pseudogene of this gene is located on the X chromosome.

Especificaciones

Antígeno EIF3M
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2A12B2
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EIF3M
N.º de referencia del gen Q7L2H7
Alias de gen B5, EIF3M, Fetal lung protein B5, GA17, hfl B5, HFLB5, PCID1, PNAS 125
Símbolos de los genes EIF3M
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno EIF3M Fusion Protein Ag17965
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10480
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.