missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF3I Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16828263 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16828263 20 μL 20 microlitros
16818263 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16828263

Marca: Proteintech 112871AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Component of the eukaryotic translation initiation factor 3 (eIF-3) complex, which is required for several steps in the initiation of protein synthesis. The eIF-3 complex associates with the 40S ribosome and facilitates the recruitment of eIF-1, eIF-1A, eIF-2:GTP:methionyl-tRNAi and eIF-5 to form the 43S preinitiation complex (43S PIC). The eIF-3 complex stimulates mRNA recruitment to the 43S PIC and scanning of the mRNA for AUG recognition. The eIF-3 complex is also required for disassembly and recycling of post termination ribosomal complexes and subsequently prevents premature joining of the 40S and 60S ribosomal subunits prior to initiation.

Especificaciones

Antígeno EIF3I
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EIF3I
N.º de referencia del gen B0BNA7, Q13347, Q9QZD9
Alias de gen eIF 3 beta, eIF3 beta, eIF3 p36, EIF3I, EIF3S2, PRO2242, TRIP 1, TRIP1
Símbolos de los genes Eif3i
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EIF3I Fusion Protein Ag1847
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54709, 682390, 8668
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.