missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eIF3f Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15913615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15913615 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15913615

Marca: Invitrogen™ PA577101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

Component of the eukaryotic translation initiation factor 3 (eIF-3) complex, which is required for several steps in the initiation of protein synthesis. The eIF-3 complex associates with the 40S ribosome and facilitates the recruitment of eIF-1, eIF-1A, eIF-2:GTP:methionyl-tRNAi and eIF-5 to form the 43S preinitiation complex (43S PIC). The eIF-3 complex stimulates mRNA recruitment to the 43S PIC and scanning of the mRNA for AUG recognition. The eIF-3 complex is also required for disassembly and recycling of post termination ribosomal complexes and subsequently prevents premature joining of the 40S and 60S ribosomal subunits prior to initiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF3f
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica EIF3F
N.º de referencia del gen O00303, Q9DCH4
Alias de gen 0610037M02Rik; AA409853; deubiquitinating enzyme eIF3f; eIF3 p47; eIF-3-epsilon; eIF3-epsilon; EIF3F; eIF3-p47; Eif3s5; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5 epsilon; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon); eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon, 47kD); eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 epsilon, 47kDa; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F
Símbolos de los genes EIF3F
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full length Human EIF3F.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 293427, 66085, 8665
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.