missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF1AY Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17157428 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17157428 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17157428

Marca: Thermo Scientific PA5116193

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

eIF1AY Polyclonal Antibody

eIF1AY Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF1AY
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica EIF1AY
N.º de referencia del gen O14602
Alias de gen 1500010B24Rik; Ab1-287; AI426898; EIF1A; eIF-1A; eIF-1A X isoform; eIF-1A Y isoform; EIF1AP1; EIF1AX; EIF1AY; EIF4C; eIF-4C; Eukaryotic translation initiation factor 1A; eukaryotic translation initiation factor 1A, X chromosome; eukaryotic translation initiation factor 1A, X-chromosomal; eukaryotic translation initiation factor 1A, X-linked; eukaryotic translation initiation factor 1A, Y chromosome; eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-chromosomal; eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-linked; eukaryotic translation initiation factor 4C; Liver regeneration-related protein LRRG048; Putative eukaryotic translation initiation factor 1A; RGD1560198; X-linked eukaryotic translation initiation factor 1A
Símbolos de los genes EIF1AY
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human EIF1AY.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.