Learn More
EI24 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800005 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800005 150 μL 150 microlitros
16810005 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800005
Marca: Proteintech 204561AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a serine/threonine-protein kinase that functions in cell division. Together with the kinesin KIF14, this protein localizes to the central spindle and midbody, and functions to promote efficient cytokinesis. This protein is involved in central nervous system development. Polymorphisms in this gene are associated with bipolar disorder and risk for schizophrenia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno EI24
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica EI24
N.º de referencia del gen O14681, Q4KM77, Q61070
Alias de gen EI24, etoposide induced 2.4 mRNA, p53 induced gene 8 protein, p53-induced factor Ei24, PIG8, TP53I8
Símbolos de los genes EI24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EI24 Fusion Protein Ag14169
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13663, 300514, 9538
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG