missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EHMT2-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16454528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454528 10 mg 10 miligramos
16487237 5 mg 5 miligramos
16463116 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454528

Marca: Medchem Express HY111778

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.

EHMT2-IN-1 is a potent EHMT inhibitor, with IC50s of all <100 nM for EHMT1 peptide, EHMT2 peptide and cellular EHMT2. Used in the research of blood disorder or cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material EHMT2-IN-1
CAS 2230849-55-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23N7O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (155.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(N2N=CC(CNC)=C2)C=C(NC3=NC(NC)=CC(C)=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 353.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.