missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford EGTA
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 67-42-5
- Molecular Formula: C14H24N2O10
- Molecular Weight: 380.35
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67-42-5 |
| Notas de grado de pureza | Molecular Biology Grade |
| Fórmula molecular | C14H24N2O10 |
| Cantidad | 100 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido