missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eglumegad, MedChemExpress

Código de producto. 16450118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450118 5 mg 5 miligramos
16487648 10 mg 10 miligramos
16403667 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450118

Marca: Medchem Express HY18941

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eglumegad (LY354740) is a highly potent and selective group II (mGlu2/3) receptor agonist with IC50s of 5 and 24 nM on transfected human mGlu2 and mGlu3 receptors, respectively.

Eglumegad (LY354740) is a highly potent and selective group II (mGlu2/3) receptor agonist with IC50s of 5 and 24 nM on transfected human mGlu2 and mGlu3 receptors, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eglumegad
Forma física Solid
CAS 176199-48-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo LY354740 Eglumetad
Información de solubilidad H2O : 6.33 mg/mL (34.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC([C@]1([C@]2([H])[C@@H](C(O)=O)[C@]2([H])CC1)N)=O
Peso molecular (g/mol) 185.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.