Learn More
EGFR Mouse, Clone: GFR/1667, enQuireBio™
Código de producto. p-7156020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15989927 20 μg 20 microgramos
15999927 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15989927
Marca: EnquireBio 1956MSM7P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno EGFR
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon GFR/1667
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001333828
Símbolos de los genes EGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length EGFR protein
Peso molecular del antígeno 170kDa (wild type) and 145kDa (vIII variant)
Control positivo A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1