Learn More
EGFR Mouse, Clone: 31G7, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EGFR |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Localización celular | Cell surface |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 31G7 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide |
| N.º de referencia del gen | NP_001333828 |
| Símbolos de los genes | EGFR |
| Mostrar más |