missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFR Mouse, Clone: 31G7, enQuireBio™

Código de producto. 15919927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15919927 20 μg 20 microgramos
15929927 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15919927 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 1956MSM4P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno EGFR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon 31G7
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N.º de referencia del gen NP_001333828
Símbolos de los genes EGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human EGFR purified from A431 cells
Peso molecular del antígeno ∽170kDa (wild type), ∽145kDa (vIII variant)
Control positivo A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.