Learn More
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) Mouse, Clone: GFR/2341, enQuireBio™
Código de producto. 15999917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15999917 100 μg 100 microgramos
15989917 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15999917
Marca: EnquireBio 1956MSM11P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon GFR/2341
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human EGFR protein (apprx. aa 344-492)
Peso molecular del antígeno ∽170kDa (wild type) and ∽145kDa (vIII variant)
Control positivo A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ