missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFL7 Mouse anti-Human, Clone: OTI5F12, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17699531
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17699531 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17699531

Marca: Origene Technologies CF807840

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Epidermal growth factor-like protein 7 (EGFL7), also known as VE-statin, MEGF7, Notch4-like protein or Zneu1, is a 29.6 kDa protein produced and secreted by endothelium. The protein is also expressed by some normal and maligt tissues. The main function of EGFL7 is to regulate angiogenesis and vasculogenesis. A high level of EFGL-7 can be found in tissues with active angiogenesis of a variety of disorders.

Especificaciones

Antígeno EGFL7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F12
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica EGFL7
N.º de referencia del gen Q9UHF1
Alias de gen NEU1, VE-STATIN, ZNEU1
Símbolos de los genes EGFL7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 24-273 of human EGFL7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.